Learn More
MP Biomedicals™ Microbilles en verre
Code produit 15506236 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15506236 Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15506236 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07DP1070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 1 pièces
    Économisez 2.95€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Contient des réactifs de rechange pour tous les kits de test Saftest™.
  • À utiliser avec l’analyseur SafTest
  • Utilisé avec les six kits de test SafTest
  • Convient à tous les points finaux de test
  • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
  • Méthode de détection : Photomètre bichromatique
  • Champ d’application : Dégradation de l’huile / des graisses
Spécification
Matériau Verre
Quantité Un tube (billes de 5 mm)