Learn More
Witeg™ Microbilles en verre
Code produit 11885125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11885125 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11885125 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 1 540 006
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utiliser les microbilles en verre Witeg™ comme emballage de colonne de distillation, mélange de billes et pierres bouillantes.
  • Plein
  • Accessoire pour colonnes de laboratoire
  • Plage de diamètres : entre 0,5 mm et 8 mm
Spécification
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 6 mm
Quantité 1 kg