Learn More
Witeg™ Microbilles en verre
Code produit 10216554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,5 à 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10216554 4 mm 1 pièce
10767375 1,5 à 2 mm 1kg
10450975 3 mm 1kg
10226554 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10216554 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 1 540 004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30€
    17.68€ / 1 pièces
    Économisez 1.62€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiliser les microbilles en verre Witeg™ comme emballage de colonne de distillation, mélange de billes et pierres bouillantes.
  • Plein
  • Accessoire pour colonnes de laboratoire
  • Plage de diamètres : entre 0,5 mm et 8 mm
Spécification
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 4 mm
Quantité 1 kg