Learn More
IKA™ Billes de verre
Code produit 10131765 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10131765 250 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10131765 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003599200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75€
    79.70€ / 1 pièces
    Économisez 12.05€
    13% de réduction
En stock
Il mesure 6 mm de diamètre. IKA™ Les billes de verre sont destinées à être utilisées avec les tubes BMT.
À utiliser avec les tubes BMT. 6 mm de diamètre, 250 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 6 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes BMT
Quantité 250 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.