Learn More
RETSCH Microbilles de verre pour laminoirs
Code produit 11726175 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,75 à 1 mm
1 à 1,5 mm
de 0,10 à 0,25 mm
de 0,25 à 0,50 mm
de 0,50 à 0,75 mm
Conditionnement:
1 pièce
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11726175 de 0,10 à 0,25 mm 1 pièce
11736175 de 0,25 à 0,50 mm 1 pièce
11756175 0,75 à 1 mm 500g
10782701 1 à 1,5 mm 500g
11746175 de 0,50 à 0,75 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11726175 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.222.0001
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour utilisation avec le Mixer Mill MM 200 Retsch.
  • Idéal pour la perturbation des cellules biologiques
Spécification
Type Billes
Matériau Verre
Diamètre (métrique) de 0,10 à 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur mélangeur MM 200
Quantité 500 g