Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH combinée avec connecteur BNC en verre
Code produit 10172701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10172701 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10172701 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI1043B
Expédition estimée: 16-11-2026
Spécification
Types de connecteurs BNC
Type Électrode de pH combinée à connecteur BNC
À utiliser avec (application) Utilisé à des températures élevées, la résistance diminue pour s’approcher de celle du verre GP
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C