Description
- Gamme de pH de 0 à 14
- Plage de températures de 0° à 80°C
- Corps fabriqué à partir de verre
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | S7 |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| À utiliser avec (application) | Tubes capillaires, plaques de microtitration, tubes à essai et plus encore |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Diamètre (métrique) du corps | 3 mm |