Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 100-OS en verre optique spécial
Code produit 10475041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 mL
17,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10475041 17,5 mL 1 pièce
11767263 14 mL 2 pièces
11771804 17,5 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10475041 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 1005020
Expédition estimée: 02-12-2026
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Hellma™ Les cuvettes à macrocellules en verre optique spécial 100-OS sont fabriquées à partir de SCHOTT™ Le verre de type UK 5, fabriqué à partir de matières premières d'une pureté exceptionnelle, offre une transmission améliorée dans la gamme des ultraviolets proches.
  • Transmission de plus de 80 % sur une plage spectrale comprise entre 320 à 2500 nm
  • Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Type Macro cellule
Capacité (métrique) 17,5 mL
Matériau Verre
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Quantité 2/boîte
Longueur du trajet optique 50 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Spectroscopie