Learn More
Herenz Heinz™ Boîte en verre avec couvercle pour plateau de coloration
Code produit 10194574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre sodocalcique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10194574 Verre sodocalcique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194574 Fournisseur Herenz Heinz™ Code fournisseur 1056000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.86€
    19.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.86€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Description Cuve à coloration
Comprend Couverture
Matériau Verre sodocalcique
Dimensions (L x l x H) 105 x 85 x 70 mm