Learn More
Digi-Sense Fil thermocouple, type T, calibre 20
Code produit 11835865 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ANSI
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
11835865 ANSI 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11835865 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0854127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    159.94€ / 1 pièces
    Économisez 9.06€
    5% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fabriquez vos propres rallonges avec ce fil de thermocouple de type T, calibre 20.
  • Le fil est disponible en calibre 20, idéal pour fabriquer vos propres sondes ou câbles d'extension.
  • Rencontres ANSI et ASTM normes.
  • Choisissez parmi les fils avec isolation extérieure/intérieure en polychlorure de vinyle (PVC), en résine d'éthylène-propylène fluorée (FEP/FEP), en fibre de verre, en fibre de verre haute température ou en fibre céramique.
  • Ces câbles sont également disponibles en longueurs de 100 pieds ou de 1000 pieds pour toute application.
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -73°C à +900°C
Type Fil de thermocouple
Isolation Tressé en fibre de verre
Température (impériale) -99,4 °F à +1652 °F
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30 m