Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Code produit 10151742
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 mL
100 ml
10 ml
2000 mL
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 000 ml
5 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
NS 14/23
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard unitSize
10151742 5 000 ml Rodage standard NS 34/35 1 pièce
10030052 1000 mL Dépoli standard 19/32 NS 1 pièce
13197949 5 ml Rodage standard NS 7/16 2 pièces
12628675 100 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11952043 100 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11912043 10 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
11962043 200 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11922043 20 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
10174924 50 ml NS 14/23 2 pièces
10758811 2000 mL Dépoli standard 29/32 NS 1 pièce
10245522 20 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11932043 25 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
10386342 25 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11982043 500 ml Rodage standard NS 19/26 2 pièces
11902043 5 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
11942043 50 ml Dépoli standard 12/21 NS -
11972043 250 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
10315231 1000 mL Rodage standard NS 24/29 1 pièce
10611923 10000 mL Dépoli standard 45/40 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10151742 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2822197
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des solutions standard précises. Les flacons volumétriques de classe A Hirschmann™ avec bouchon en polyéthylène sont standardisées pour contenir ou fournir un volume donné de liquide. Le flacon contient de l’encre de diffusion argentée avec
  • Avec bouchon en polyéthylène
  • Avec graduation indélébile ambrée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Marquages ambrés permanents avec couleur de diffusion argentée
Capacité (métrique) 5 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Hauteur (métrique) 470 ± 5 mm
Comprend Bouchon en PE
Limite d’erreur ± 1,2 ml
Nb par paquet 1/boite
Joint conique standard Rodage standard NS 34/35
Tolérance ± 1,2 ml
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Stérilité Non stérile
Classe A
Forme du fond Rond