Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Description
- Avec bouchon en polyéthylène
- Avec graduation indélébile ambrée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 10/19 NS |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |