Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Code produit 11762293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 μl
10 μl
100 μl
100 à 200 mu;l
20 μl
20 à 40 mu;l
44,7 mu;l
50 μl
50 à 100 mu;l
Comprend:
1 Marque de l’anneau
2 Marques d’anneau
5 marques de bague
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Conditionnement
11762293 1 à 5 μl 5 marques de bague 1000 pièces
11762313 50 à 100 mu;l 2 Marques d’anneau 1000 pièces
11772313 100 μl 1 Marque de l’anneau 1000 pièces
15559035 44,7 mu;l 1 Marque de l’anneau 1000 pièces
11772323 100 à 200 mu;l 2 Marques d’anneau 400 pièces
11712313 10 μl 2 Marques d’anneau 1000 pièces
11702313 10 μl 1 Marque de l’anneau 1000 pièces
11742313 20 à 40 mu;l 2 Marques d’anneau 1000 pièces
11752313 50 μl 1 Marque de l’anneau 1000 pièces
11722313 20 μl 1 Marque de l’anneau 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11762293 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9600105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    132.00€ / 1000 pièces
    Économisez 117.00€
    46% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
  • Avec graduation circulaire
  • Certification conforme
  • En verre DURAN™ durable
  • Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Précision 0,3%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau DURAN
Graduations 1, 2, 3, 4, 5 μl
Comprend 5 marques de bague
Volume (métrique) 1 à 5 μl
Type Pipette capillaire
Jetable Usage unique