Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
Marque:  Hirschmann™ 9602144
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 15559035
  • 154.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
  • Avec graduation circulaire
  • Certification conforme
  • En verre DURAN™ durable
  • Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
0,25%
Verre
44,7 mu;l
Oui
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Marque annulaire
Pipette capillaire