Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Code produit 11732313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11732313 25 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11732313 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9600125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    119.91€ / 1000 pièces
    Économisez 31.09€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
  • Avec graduation circulaire
  • Certification conforme
  • En verre DURAN™ durable
  • Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Précision 0,25%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Comprend Marque annulaire
Volume (métrique) 25 μl
Type Pipette capillaire
Jetable Usage unique