Learn More
Marienfeld Superior™ Tubes capillaires en verre pour la détermination du point de fusion
Code produit 10501363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
70 mm
75 mm
80 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,9 mm
1,2 mm
1,5 mm
Type de produit:
Tubes capillaires (ouverts aux deux extrémités)
Tubes capillaires (une extrémité fermée)
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Diamètre (métrique) interne Type de produit Conditionnement
10501363 70 mm 0,9 mm Tubes capillaires (ouverts aux deux extrémités) 1000 pièces
10640783 80 mm 1,2 mm Tubes capillaires (ouverts aux deux extrémités) 1000 pièces
10764034 80 mm 1,2 mm Tubes capillaires (une extrémité fermée) 1000 pièces
16341238 75 mm 1,5 mm Tubes capillaires (une extrémité fermée) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10501363 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 2930201
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Utilisez les tubes capillaires en verre Marienfeld Superior™ pour stocker de petites quantités de liquides et déterminer les points de fusion pendant l’expérimentation en laboratoire.
  • Avec bords rectangulaires coupés
  • Destiné à un usage unique
  • 100 capillaires dans un flacon distributeur, 10 flacons dans une boîte
Spécification
Matériau Verre
Type de produit Tubes capillaires (ouverts aux deux extrémités)
Diamètre (métrique) interne 0,9 mm
À utiliser avec (application) Pour déterminer le point de fusion
Longueur (métrique) du tube 70 mm
Quantité 1000