Learn More
Pohli™ Bonbonne en verre
Code produit 15821418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15821418 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15821418 Fournisseur Pohli™ Code fournisseur 03045477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bonbonne en verre sans bouchon
  • Bonbonne en verre cylindrique de 25 l (verre flint)
  • Filetage inviolable DIN 70
  • Bouchon vendu séparément
  • 5,2 kg/pièce
Spécification
Capacité (métrique) 25 L
Matériau Verre flint
Poids (métrique) 5,2 kg
Filetage (métrique) DIN 70
Hauteur (métrique) 510 mm
Diamètre (métrique) 315 mm
En raison de la maladie du verre, il peut arriver que les bonbonnes aient à l’intérieur une croûte à la surface. L’humidité pendant l’entreposage provoque l’hydratation des sels et la lixiviation du verre. En réduisant l’humidité relative, ces sels hydratés peuvent alors former une croûte à la surface. Ces sels sont le carbonate de sodium, le carbonate de calcium et le dioxyde de silicium. Nous recommandons donc de laver les bonbonnes avant de les remplir.