Learn More
Bellingham Stanley™ Tube de remplissage avec centre en verre avec bras central droit
Code produit 11950078
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Polarimétrie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11950078 Polarimétrie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11950078 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 3547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    342.00€ / 1 pièces
    Économisez 73.00€
    17% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Type Tube de remplissage central
Matériau Tube : Verre ; bouchon : Nylon 66
À utiliser avec (application) Polarimétrie
Longueur (métrique) 200 mm