Learn More
Bellingham + Stanley™ Tubes pour polarimètre avec centre en verre
Code produit 11970078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11970078 200 mm -
11960078 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11970078 Fournisseur Bellingham + Stanley™ Code fournisseur 3558
Expédition estimée: 24-02-2027
Compatible avec la plupart des marques de polarimètre. Les tubes pour polarimètre avec centre en verre Bellingham + Stanley™ sont fabriqués selon des normes strictes conformes aux recommandations de l’ICUMSA. Les extrémités du tube rodés de précision permettent d’obtenir la mesure de rotation optique de la plus haute précision.
  • Tubes de remplissage avec centre en verre standard 8 mm
  • Comprend une cuvette de remplissage avec centre en forme d’entonnoir pour les échantillons visqueux
  • Rodage de précision avec fenêtres en verre à faible sollicitation spécialement sélectionnées
  • Disponibles en longueurs de 100 mm et 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube pour polarimètre avec cuvette de remplissage central en forme d’entonnoir pour les échantillons visqueux
Matériau Verre, standard 8 mm
À utiliser avec (équipement) Polarimètre
Longueur (métrique) 200 mm