Learn More
DWK Life Sciences Plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Dans un laboratoire, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être effectuée en utilisant diverses techniques, par exemple au bain chauffant d’eau ou de sable, avec une hotte chauffante ou, régulièrement, au bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou d’un piédestal carré ainsi que d’une plaque vitrocéramique adaptée. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque vitrocéramique et le bec Bunsen est placé dessous. Toute contamination de la plaque vitrocéramique peut être éliminée à l’aide du racleur de nettoyage.
- En raison de faibles contraintes d’expansion thermique, bien adaptées au chauffage de la verrerie avec un brûleur Bunsen.
- Protège les verres de cuisson contre les flammes directes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bunsen Burner |
| Matériau | Vitrocéramique |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Dimensions (L x l) | 175 x 175 mm |
| À utiliser avec (application) | Chauffage de la verrerie ; quadripode carré, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Type de produit | Protection Plate |