Learn More
Labconco™ Couvercles pour chambre en verre
Code produit 10454092 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10454092 24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454092 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7439900
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Pour les collecteurs et chambres de séchage.
  • Recommandé pour les applications utilisant des solvant qui endommagent l’acrylique
Spécification
Type Couvercle pour chambre
Matériau Verre trempé
Dimensions S
À utiliser avec (application) Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile
À utiliser avec (équipement) Collecteurs de système de congélation à sec / chambres de séchage Freezone™ 4,5 l ou chambre de séchage à 12 ports
Comprend Joint en caoutchouc
Diamètre (impériale) 9,5 po
Diamètre (métrique) 24 cm
Poids (impériale) 2 li
Poids (métrique) 0,9 kg