Learn More
3M™ Nettoyant et protecteur en verre
Code produit 17217640 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
950 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17217640 950 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17217640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100038228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    111.61€ / 12 pièces
    Économisez 75.39€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Nettoyant et protecteur en verre
  • Nettoie et protège le verre pour une brillance plus rapide et plus durable
  • Facilite le travail léger sur les empreintes digitales, du rouge à lèvres et même du marqueur permanent
  • Réduit l’encrassement des miroirs et des autres surfaces en verre
  • Sèche plus vite que les autres nettoyants en verre testés, ce qui permet d’économiser du temps
  • Formule non ammoniacée avec une odeur agréable
  • Le premier nettoyant en verre commercial avec protection Scotchgard
  • Sèche plus vite que les autres nettoyants en verre testés, ce qui permet d’économiser du temps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Prêt à l’emploi
Volume (métrique) 950 ml