Learn More
Hanna Instruments™ Électrodes de pH combinées en verre
Code produit 11577739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11577739 150 mm 1 pièce
10360101 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11577739 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI1110B
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Électrode de détection fabriquée avec une bague en argent, avec une conception idéale pour une utilisation dans les titrations argentométriques.
  • Recommandé pour une utilisation avec les pH-mètres pH 20 et pH 21
  • Destiné à un usage général en laboratoire
  • Électrode pH combinée
  • Électrode d’ORP demi-cellule à corps en verre avec connecteur BNC
  • Électrode de détection fabriquée avec une bague en argent, à utiliser en conjonction avec une électrode demi-cellule de référence
  • Conception idéale pour une utilisation dans les titrations argentométriques
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Destiné à un usage général en laboratoire
Comprend Câble coaxial de 1 m, connecteur BNC
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 20°C à 40°C