Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte SILBERBRAND™ avec flacon en plastique
Code produit 10515775 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10515775 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10515775 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23809
Expédition estimée: 14-12-2026
Facile à démonter et à nettoyer. Réparation facile : tous les composants individuels sont remplaçables ! Robinet d’arrêt en PTFE détachable, AR-GLAS™. Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD,
  • Fabrication AR-GLAS™
  • Style Schellbach
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Classe B, DIN EN ISO 385
  • Graduations en noir
  • Comprend un flacon en PEBD de 1000 ml avec socle, un robinet d’arrêt en PTFE amovible et un tube de remplissage en PVC
  • Support / pince non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon PE
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
Comprend Flacon en PE de 1000 ml
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Type Schellbach Buret
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385