Learn More
Sonics Materials™ Cellule de refroidissement en verre
Code produit 10223302
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
300 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10223302 300 mL 1 pièce
10305222 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10223302 Fournisseur Sonics Materials™ Code fournisseur 83000001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vase de refroidissement
• Rosett
• Pour échantillons thermosensibles
• Vase à immerger dans un mélange eau/glace
• L'échantillon est propulsé par la sonde dans les anses de refroidissement
• Vase Rosett
Spécification
Type de produit Disperseur de base
Capacité (métrique) 300 mL
Quantité d’emballage 1 de chaque