Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de cuves en verre pour colorimètres et photomètres de paillasse Checker HC
Code produit 10751571
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Photomètres de la série HI 83, Turbidimètres série HI 83
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10751571 Photomètres de la série HI 83, Turbidimètres série HI 83 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10751571 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI731321
Expédition estimée: 11-12-2026
Cuves en verre optiquement transparentes de rechange fournies avec les colorimètres Checker HC et les photomètres et turbidimètres de la série HI 83.
  • Pour utilisation avec les photomètres et turbidimètres de la série HI 83
  • Cuves en verre de rechange utilisées avec les colorimètres HC HI7XX Checker et les photomètres de paillasse HI832XX
  • Chaque cuve possède un repère de niveau de 10 ml pour mesurer le volume approprié
  • Repère d’alignement correct dans le photomètre
  • Repère de niveau de 10 ml pour l’ajout du volume correct
  • En verre optiquement transparent
Spécification
À utiliser avec (équipement) Photomètres de la série HI 83, Turbidimètres série HI 83