Learn More
BRAND™ Pointe de décharge en verre
Code produit 11814070 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette automatique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
11814070 Burette automatique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11814070 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 11500
Expédition estimée: 26-11-2026
Fabrication AR-GLAS™. Comprend une tubulure en silicone.
  • Fabrication AR-GLAS™ transparent
  • Pour burette automatique
  • Modèle Schilling
  • Comprend une tubulure en silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Burette automatique
Matériau Verre
Comprend Tubulure en silicone
Type Pointe de décharge