Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Thermomètre de distillation en verre
Code produit 10756761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 150°C
0°C à 250°C
Longueur (métrique):
55 mm
70 mm
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10756761 0°C à 250°C 55 mm 1 pièce
10294051 0°C à 150°C 55 mm 1 pièce
10529751 0°C à 150°C 70 mm 1 pièce
10458982 0°C à 150°C 85 mm 1 pièce
10294621 0°C à 250°C 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10756761 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05065004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.93€
    72.99€ / 1 pièces
    Économisez 46.94€
    39% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Remplissage du flacon Benzoate d’isoamyle
Longueur (métrique) 55 mm
Matériau Verre
Type de produit Thermomètre de distillation
Température max. (métrique) 250°C
Température min. (métrique) 0°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 250°C