Learn More
Witeg™ Flacons compte-gouttes en verre
Code produit 10685435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Comprend:
Bouchon plat cannelé
Pipette interchangeable, tétine en caoutchouc
ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend
10685435 100 ml ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
10174774 50 ml ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
10347854 50 ml Pipette interchangeable, tétine en caoutchouc
10337984 100 ml Bouchon plat cannelé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10685435 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 880 100
Expédition estimée: 29-09-2026
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Concluant
Comprend ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
Matériau Verre
Nb par paquet 10 chacun
Quantité 10Pack
Type de produit Flacon compte-gouttes