Learn More
Jaytec Glass™ Pipettes compte-gouttes en verre avec tétine
Code produit 11366954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Graduations:
1 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Graduations Conditionnement
11366954 1 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11366954 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur PMK380040X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Avec tétine en caoutchouc naturel qui facilite la récupération et la distribution du liquide / milieu. Les pipettes compte-gouttes en verre avec tétine Jaytec Glass™ sont proposées avec ou sans graduations.
Le bouchon en caoutchouc naturel aide à récupérer et à distribuer le liquide / milieu.
Spécification
Matériau Verre / caoutchouc, Rubber
Graduée Oui
Graduations 1 ml
Comprend Tétine
Quantité 12 paquet
Volume (métrique) 2 ml
Type Pipette compte-gouttes