Learn More
BUCHI Flacons de séchage en verre
Code produit 10406201 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10406201 350 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10406201 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 002965
Expédition estimée: 05-02-2027
Tube de séchage en verre pour four de sublimation, accessoire pour fours de séchage B-585 et G-300
  • Tube de séchage en verre
  • Bride : Diamètre 56 mm
  • Longueur : 230 mm
  • Volume : 350 mL
  • Pour accessoires de sublimation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 350 mL
Diamètre (métrique) externe 56 mm
Matériau Verre
Type de produit Flacon de séchage