Learn More
Sentek™ Électrode de verre Redox Fest
Code produit 11921616
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (mV):
0 à 1 000 mV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (mV) Conditionnement
11921616 0 à 1 000 mV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11921616 Fournisseur Sentek™ Code fournisseur OI10
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode Redox Fest
Jonction Téflon poreux
Gamme (mV) 0 à 1 000 mV