Learn More
Sartorius Cosses d'extraction en fibre de verre
GREENER_CHOICE
Code produit 30052903 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Épaisseur de paroi:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi unitSize
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm 25 pièces
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm 25 pièces
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm 25 pièces
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 pièces
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 pièces
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 pièces
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30052903 Fournisseur Sartorius Code fournisseur FT1204019090
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cartouches d'extraction ont été conçues pour être compatibles avec l'appareil Soxhlet, ce qui les rend idéales pour diverses applications. Conçus pour être polyvalents, ces dés à coudre peuvent être utilisés avec n'importe quel extracteur, y compris des modèles comme le Tectator, afin de faciliter des procédures d'extraction efficaces et à haut rendement.
  • Composé de fibres de verre de haute pureté pour des résultats sans contamination
  • Conçu pour une stabilité mécanique supérieure afin de résister à une utilisation intensive
  • Les cosses en fibre de verre offrent une résistance remarquable aux hautes températures
  • Conçu pour s'adapter avec précision à une large gamme d'extracteurs
  • Présente une résistance chimique exceptionnelle, garantissant sa fiabilité dans divers procédés d'extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 19 mm
Matériau Fibres de verre
Épaisseur de paroi 1,2 mm
Qualité G400
Longueur (métrique) 90 mm
Type de produit Cartouches d’extraction