Learn More
Sartorius Cosses d'extraction en fibre de verre
Code produit 30052918 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Épaisseur de paroi:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi Conditionnement
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm 25 pièces
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm 25 pièces
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm 25 pièces
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm 25 pièces
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 pièces
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 pièces
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30052918 Fournisseur Sartorius Code fournisseur FT1204043123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.03€
    347.00€ / 25 pièces
    Économisez 40.03€
    10% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Les cartouches d'extraction ont été conçues pour être compatibles avec l'appareil Soxhlet, ce qui les rend idéales pour diverses applications. Conçus pour être polyvalents, ces dés à coudre peuvent être utilisés avec n'importe quel extracteur, y compris des modèles comme le Tectator, afin de faciliter des procédures d'extraction efficaces et à haut rendement.
  • Composé de fibres de verre de haute pureté pour des résultats sans contamination
  • Conçu pour une stabilité mécanique supérieure afin de résister à une utilisation intensive
  • Les cosses en fibre de verre offrent une résistance remarquable aux hautes températures
  • Conçu pour s'adapter avec précision à une large gamme d'extracteurs
  • Présente une résistance chimique exceptionnelle, garantissant sa fiabilité dans divers procédés d'extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 43 mm
Matériau Fibres de verre
Épaisseur de paroi 1,7 mm
Qualité G400
Longueur (métrique) 123 mm
Type de produit Cartouches d’extraction