Learn More
Merck Filtres en fibre de verre sans liant, 1 μm
Code produit 10126340 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
3,7 cm
4,7 cm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10126340 2,5 cm 100 pièces
10285413 3,7 cm 100 pièces
10268100 4,7 cm 100 pièces
11708792 150 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10126340 Fournisseur Merck Code fournisseur APFB02500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtre en fibre de verre hydrophile sans résine de liaison
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines liantes et peuvent être stérilisés à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma et en autoclave (121°C à 1 bar).
Filtres en fibre de verre sans résine de liant :
Les filtres sans résine liante maintiennent leur intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’ils sont enflammés à 500°C et peuvent donc être utilisés dans l’analyse gravimétrique ainsi que pour la filtration des gaz chauds.
Type APFB
•Résistance mécanique plus élevée à l’état humide avec une capacité de charge supérieure à celle des filtres APFA
•À utiliser pour la clarification de liquides, l’évaluation quantitative de matières solides dans les suspensions de particules fines et le comptage par scintillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 23,4 L/min/cm2
Résistance à l’air 95 mm de H2O
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Type de filtre Filtre en profondeur
Matériau Microfibre de verre borosilicaté
Particle Retention 1 μm
Porosité 1 μm
Stérilité Stérile
Débit 2,2 mL/min/cm2
À utiliser avec (application) À utiliser pour la clarification de liquides, la quantification de solides dans les suspensions de particules fines et la numérisation par scintillation
Qualité APFB
Hydrophobicité Hydrophile
Type de surface unie
Température (impériale) max. 932°F
Température (métrique) Max 500°C
Épaisseur (impériale) 0,027 in
Épaisseur (métrique) 700 μm
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 2,5 cm
Diamètre (métrique) du disque 2,5 cm