Learn More
Horst™ Ruban modèle GBW en fibre de verre tressée
Code produit 11903925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11903925 Fibre de verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11903925 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 100201
Expédition estimée: 10-12-2026
Rouleau en fibre de verre ouatée pour isoler les sections chauffées. Rouleau Horst™ GBW en fibre de verre ouatée assurant une protection jusqu’à 450°C.
  • Isolation thermique facile à appliquer
  • Format rouleau
  • Facile à retirer si nécessaire
Spécification
Description Épaisseur : 3 mm
Longueur (métrique) 30 m
Modèle GBW
Matériau Fibre de verre
Largeur (métrique) 25mm
Type de produit Ruban en fibre de verre tressée
max. (métrique) 450°C