Learn More
Brady™ Verrouillages pour disjoncteurs miniatures : brochage de sortie large
Code produit 15613517 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge / noir
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15613517 Rouge / noir 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613517 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    120.30€ / 6 pièces
    Économisez 1.70€
    1% de réduction
En stock
Une méthode sûre et efficace pour verrouiller les disjoncteurs européens.
  • Son installation ne nécessite aucun outil
  • Verrouillage facile à l’aide d’un bouton-poussoir
  • Le verrouillage de style armature de liaison est doté d’une molette pour une application rapide
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Alternate Part Number ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO POW PK6
Couleur Rouge / noir
Matériau Plastique renforcé de fibre de verre
Certifications/Conformité UL 94 HB
Description Dispositifs de blocage du disjoncteur miniature : broche large
Material (Shackle) Plastique renforcé de fibre de verre
Quantité 6/boîte