Learn More
Brady™ Dispositif de verrouillage par câble en acier revêtu armé de verre
Code produit 11756685 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier revêtu de plastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11756685 Acier revêtu de plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756685 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800112
En stock
Verrouillez les vannes, les bouteilles de gaz, les appareils électriques et bien plus encore grâce à ce dispositif de verrouillage à câble en acier revêtu et renforcé de fibres de verre.
  • Fournissez des informations supplémentaires en associant l'appareil à une étiquette (non fournie).
Spécification
Type de produit Câble de verrouillage
Type de clé Master Keyed
Alternate Part Number CHEVAL
Couleur Rouge
Matériau Acier revêtu de plastique
Certifications/Conformité NORME ANSI Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Description Dispositif de verrouillage de câble et câble de 1,8 m
Diamètre (impériale) de la manille 0,31 in
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
Dimensions (P x L x H) 16.60 x 148.50 x 50.20 mm
Dimensions (L x l) 148,50 x 50,20 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 1,98 in
Hauteur (métrique) 50,2 mm
Hauteur (métrique) de la manille 50,2 mm
Material (Shackle) Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 5,85 in
Largeur (métrique) 148,5 mm