Learn More
DWK Life Sciences Connecteurs en nylon armé de verre Kimble™ avec joints en PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Les connecteurs sont dotés de joints en PTFE et de joints toriques en FKM
- Nylon armé de verre bleu
- Pour une utilisation jusqu’à 150°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour connecter des pièges d’évaporateur rotatif standard aux flacons |
| Comprend | Joints en PTFE |
| Diamètre du filetage | 18-400 à 20-400 |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Connecteur |