Learn More
Brady™ Mini-câble de verrouillage en nylon armé de verre avec câble en acier
Code produit 11751855 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon armé de verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11751855 Nylon armé de verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751855 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 050940
En stock
Ce verre rempli Nylon Le mini-verrouillage de câble avec câble en acier est idéal pour une utilisation sur les sectionneurs, les petites vannes à guillotine, etc. Le mécanisme d'enroulement automatique par bouton-poussoir serre automatiquement le câble.
  • Livré avec un câble en acier gainé de 2,44 m qui offre une résistance accrue pour un ajustement parfait sur les vannes et les leviers.
  • Six trous de verrouillage permettent d'accueillir la plupart des anses et moraillons de cadenas.
Spécification
Type de produit Verrouillage de mini-câble avec câble en acier
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Profondeur (impériale) 1,78 in
Profondeur (métrique) 45.27 mm
Diamètre (impériale) 4 in
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) 101.6 mm
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Longueur (impériale) 8.01 ft.
Longueur (métrique) 2.44 m
Quantité 1 de chaque