Learn More
Brady™ Verrouillages miniatures en nylon armé de verre pour disjoncteurs
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Son installation ne nécessite aucun outil
- Verrouillage facile à l’aide d’un bouton-poussoir
- Le verrouillage de style armature de liaison est doté d’une molette pour une application rapide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositifs de blocage pour disjoncteur miniature |
| Alternate Part Number | ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO TB PK6 |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon armé de verre |
| Description | Dispositifs de blocage du disjoncteur miniature - Tie-Bar |
| Diamètre (métrique) de la manille | 7 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 24,13 x 31,24 x 54,9 mm |
| Material (Shackle) | Nylon armé de verre |
| Quantité | 6/boîte |
| Largeur (métrique) | 31,24 mm |