Learn More
Brady™ Système de verrouillage miniature en nylon armé de verre pour disjoncteurs
Code produit 11761945 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon armé de verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11761945 Nylon armé de verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761945 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090847
En stock
Le verre rempli Nylon Le système de verrouillage miniature pour disjoncteurs offre une méthode sûre et efficace pour verrouiller les disjoncteurs européens.
  • Unique - ne nécessite aucun outil pour l'installation.
  • Le dispositif de verrouillage s'installe facilement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Spécification
Type de produit Dispositifs de blocage pour disjoncteur miniature
Alternate Part Number ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO PIS EA
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillages pour disjoncteurs miniatures : brochage d’entrée standard
Diamètre (impériale) 0,95 in
Diamètre (métrique) 24,13 mm
Dimensions (P x L x H) 13,72 x 24,13 x 41,7 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 1,642 in
Hauteur (métrique) 41.71 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 0,96 in
Largeur (métrique) 24,3 mm