Learn More
Brady™ Verrou du câble d’origine en nylon armé de verre
Code produit 11751885 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
11751885 Rouge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751885 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065318
En stock
Le verre rempli Nylon Le verrou de câble d'origine est idéal pour les situations de verrouillage difficiles, comme les grandes vannes à guillotine ou les appareils surdimensionnés.
  • Le corps est fabriqué en nylon modifié pour résister aux chocs.
  • Disponible en rouge.
  • Livré avec un câble en acier galvanisé de 1,8 m (diamètre extérieur de 3,2 mm).
Spécification
Type de produit Verrouillage de mini-câble avec câble en acier
Alternate Part Number ENSEMBLE, CÂBLE L/O, ROUGE 6 pi
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillage du câble d’origine
Diamètre (impériale) de la manille 0,13 in
Diamètre (métrique) de la manille 3,2 mm
Dimensions (P x L x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensions (L x l) 72,00 x 182,70 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 182,7 mm
Material (Shackle) Acier galvanisé
Quantité 1 de chaque
Épaisseur 8 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 72 mm