Learn More
Brady™ Verrouillage du câble d’origine en nylon armé de verre
Code produit 11771845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11771845 Bleu 1 pièce
11781845 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11771845 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 045191
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brady's Original, breveté, rempli de verre Nylon Le système de verrouillage par câble est idéal pour vos situations de verrouillage difficiles, telles que les grandes vannes à guillotine ou les appareils surdimensionnés.
  • Le corps est fabriqué en nylon modifié pour résister aux chocs.
  • Disponible en différentes couleurs.
  • Livré avec un câble en acier galvanisé de 1,8 m (diamètre extérieur de 3,2 mm).
Spécification
Type de produit Verrouillage par câble
Alternate Part Number ASSEMBLAGE, CÂBLE L/O, BLEU 6 pi
Couleur Bleu
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillage du câble d’origine
Diamètre (impériale) de la manille 0,31 in
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
Dimensions (P x L x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensions (L x l) 72,00 x 182,70 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 182,7 mm
Material (Shackle) Acier galvanisé
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 72 mm