Learn More
Brady™ Verrouillage pneumatique à déconnexion rapide en nylon armé de verre
Code produit 11741885 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11741885 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11741885 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 064221
En stock
Le verre rempli Nylon Le dispositif de verrouillage à déconnexion rapide pneumatique isole l'énergie pneumatique sans les coûts et les inconvénients liés à l'installation de vannes de verrouillage en ligne.
  • Le dispositif est fixé au raccord mâle, isolant ainsi l'équipement de toutes les sources d'air comprimé.
  • Compatible avec la majorité des raccords mâles de 6 mm, 9 mm et 12 mm.
Spécification
Type de produit Verrouillage pneumatique à déconnexion rapide
Alternate Part Number ENSEMBLE, DISQUE RAPIDE PNEUMATIQUE. L/O 1 paquet
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Diamètre (impériale) 2,75 in
Diamètre (impériale) de la manille 0,31 in
Diamètre (métrique) 69.85 mm
Diamètre (métrique) de la manille 7,84 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 0,827 in
Largeur (métrique) 21 mm