Learn More
Brady™ Verrouillage pneumatique à déconnexion rapide
Code produit 15643507 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15643507 Rouge 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15643507 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065645
En stock
Isole l’énergie pneumatique sans les frais et inconvénients liés à l’installation de soupapes de verrouillage en ligne.
  • Le dispositif est installé sur le raccord mâle, isolant l’équipement de toutes les sources d’air comprimé
  • Convient à la majorité des raccords mâles de 6 mm, 9 mm et 12 mm
Spécification
Type de produit Obturateur pneumatique
Alternate Part Number ENSEMBLE, DISQUE RAPIDE PNEUMATIQUE. L/O PACK DE 6
Couleur Rouge
Matériau Nylon armé de verre
Description Verrouillage pneumatique à déconnexion rapide
Quantité 6/boîte