Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Code produit 10690152 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modèle:
Diamètre intérieur : 20 mm
Diamètre intérieur : 25 mm
Diamètre intérieur :20 mm
Diamètre intérieur :25 mm
Diamètre intérieur :30 mm
Diamètre intérieur :40 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Conditionnement
10690152 300 mm Diamètre intérieur :40 mm 1 pièce
10440132 200 mm Diamètre intérieur : 20 mm 1 pièce
10073131 400 mm Diamètre intérieur :20 mm 1 pièce
10659771 400 mm Diamètre intérieur :25 mm 1 pièce
10164801 300 mm Diamètre intérieur :30 mm 1 pièce
10450132 200 mm Diamètre intérieur : 25 mm 1 pièce
10093141 400 mm Diamètre intérieur :30 mm 1 pièce
10246281 450 mm Diamètre intérieur :40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10690152 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 727406
Expédition estimée: 13-10-2026
Spécification
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre
Modèle Diamètre intérieur :40 mm
Type Colonne Flash
Comprend avec adaptateur et robinet en PTFE
Type de colonne Colonne de chromatographie Flash en verre
À utiliser avec (application) Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis