Learn More
Hecht Karl™ Bouteilles laveuses à gaz en verre
Code produit 10083661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10083661 250 ml 1 pièce
10073661 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083661 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41470018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.91€
    103.89€ / 1 pièces
    Économisez 56.02€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre
Type Flacon laveur de gaz
Comprend Plaque de filtration
Porosité 1 μm
Certifications/Conformité DIN 12596
Quantité 1/boîte