Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS, graduation bleue
Code produit 11720834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11720834 25 ml 6 pièces
11730834 50 ml 6 pièces
11730814 1 ml 12 pièces
15231209 2 ml 12 pièces
11780824 5 ml 12 pièces
11700834 10 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11720834 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1101170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    98.91€ / 6 pièces
    Économisez 17.09€
    14% de réduction
En stock
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS, graduation bleu sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 835
  • Graduation circulaire du point principal en bleu
  • Gradué pour basculer, zéro en haut, type 3
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Calibré Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Classe AS
Matériau Caoutchouc naturel
À utiliser avec (application) Le remplisseur de pipette fonctionne via une bille en verre et une série de valves permettant l’échappement, l’aspiration et l’administration de l’air
Couleur Bleu
Volume (métrique) 25 ml
Type Remplisseur de pipette
À utiliser avec (équipement) Pipettes jusqu'à 1000 mL