Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS, graduation bleue
Code produit 15231209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15231209 2 ml 12 pièces
11720834 25 ml 6 pièces
11730834 50 ml 6 pièces
11730814 1 ml 12 pièces
11780824 5 ml 12 pièces
11700834 10 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15231209 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 1101141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    86.31€ / 12 pièces
    Économisez 6.69€
    7% de réduction
En stock
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS, graduation bleu sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 835
  • Graduation circulaire du point principal en bleu
  • Gradué pour basculer, zéro en haut, type 3
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Calibré Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Classe AS
Matériau Caoutchouc naturel
À utiliser avec (application) Le remplisseur de pipette fonctionne via une bille en verre et une série de valves permettant l’échappement, l’aspiration et l’administration de l’air
Couleur Bleu
Volume (métrique) 2 ml
Type Remplisseur de pipette
À utiliser avec (équipement) Pipettes jusqu'à 1000 mL